Learn More
Sodium Bicarbonate-13C, TRC
Codice prodotto. 30426172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426172 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426172 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS614552250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate (13C)
CAS 87081-58-1
Formula molecolare 13CHNaO2
Quantità 250 mg
Sinonimo Sodium [13C]Bicarbonate, Carbonic-13C Acid Monosodium Salt
InChI Formula InChI=1S/CHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/i1+1;
SMILES O[13C](=O)[Na]
IUPAC Name hydroxycarbonylsodium
Molecular Weight (g/mol) 68.9999
Peso formulazione 68.9908