Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium bicarbonate, 99.5%, for biochemistry
Codice prodotto. 12655057 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12655057 1 kg Flacone in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12655057 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 447100010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.90€
    68.80€ / 1kg
    Risparmia 2.10€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 144-55-8 ∣ CHNaO3 ∣ 84.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate
Punto di fusione 270.0°C
CAS 144-55-8
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Formula molecolare CHNaO3
Formula lineare NaHCO3
Numero MDL MFCD00003528
Indice di Merck 158719
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
Informazioni di solubilità Clear colorless
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
Molecular Weight (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Peso formulazione 84.01
Percent Purity 99.5%
Grado Biochemical