Learn More
Sodium bicarbonate, Solstice
Codice prodotto. 15658100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
12kg
1kg
2.50kg
25g
500g
50kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15658100 500 g 500g
15638100 25 g 25g
15618100 1 kg 1kg
15628100 2.5 kg 2.50kg
15688100 6 x 500 g pezzi 6
15678100 5 kg 5kg
15648100 4 x 2.5 kg pezzi 4
15608100 12 kg 12kg
15668100 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15658100 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore S6014500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    57.08€ / 500g
    Risparmia 4.92€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
ACS Reagent,≥99.7%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula lineare NaHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
Peso formulazione 84.01g/mol
Percent Purity 99.7 to 100.3%
Grado ACS