Learn More
Sodium Bicarbonate, Powder, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598134 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15598134 2.5 kg Wide Mouth Amber Glass Bottle 2.50kg
15588134 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15598134 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 350905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.02€
    164.45€ / 2.5kg
    Risparmia 81.57€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bicarbonate
Forma fisica Powder
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 84.01
Percent Purity 100.5%
Grado FCC/USP
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 2.20kg