Learn More
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15603420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15603420 1 kg 1kg
15623420 500 g 500g
15663420 6 x 500 g pezzi 6
15643420 5 kg 5kg
15653420 6 x 1 kg pezzi 6
15613420 4 x 5 kg pezzi 4
15633420 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15603420 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 314371KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    51.57€ / 1kg
    Risparmia 5.43€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., powder,≥99.7%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bicarbonate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare NaHCO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Informazioni di solubilità Soluble in water, 50g/L
Peso formulazione 84.01g/mol
Percent Purity ≥99.7%
Grado ACS/puriss. p.a.