Learn More
Sodium Bicarbonate, TRC
Codice prodotto. 17988114
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17988114 1 g 1g
17917344 50 g 50g
17939544 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17988114 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS6145501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare C H O3 . Na
Molecular Weight (g/mol) 84.0066
Sinonimo Sodium Hydrogen Carbonate
IUPAC Name sodium;hydrogen carbonate
SMILES [Na+].OC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bicarbonate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Peso formulazione 83.9823