Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
| Punto di fusione | 171°C to 175°C |
| Colore | Yellow to Beige |
| Densità | .916g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | [(CH3)3Si]2NNa |
| Quantità | 25 g |
| Fieser | 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307 |
| Vedi altri risultati |