Learn More
Sodium bis(trimethylsilyl)amide, pure, 2M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10053530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10053530 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10379150 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10053530 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 277851000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Colore Orange to Brown
Nota nome 2M Solution in THF
CAS 1070-89-9, 109-99-9
Formula molecolare C6H18NNaSi2
Formula lineare [(CH3)3Si]2NNa
Numero MDL MFCD00009835
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Densità 0.9160g/mL
Sinonimo sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
InChI Key WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
IUPAC Name sodium;bis(trimethylsilyl)azanide
Molecular Weight (g/mol) 183.377
PubChem CID 2724254
Peso formulazione 183.38
Percent Purity 38 to 42%
Grado Pure
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.916
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −21°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.