Learn More
Sodium bisulfate monohydrate, 97%, extra pure, reagent, crystals
Codice prodotto. 10147850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10147850 500 g Glass bottle 500g
10288513 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
15149153 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10147850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419435000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.80€
    44.80€ / 500g
    Risparmia 3.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 10034-88-5 | H3NaO5S | 138.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-88-5
Formula molecolare H3NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 138.07
Numero MDL MFCD00149210
InChI Key JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
IUPAC Name sodium;hydrogen sulfate;hydrate
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bisulfate monohydrate
Punto di fusione 58.0°C
Nota nome 97%
Colore White
Forma fisica Adhering Crystals
Quantità 500 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare NaHSO4·H2O
Indice di Merck 15,8722
Informazioni di solubilità Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4
Peso formulazione 138.08
Percent Purity 97%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium bisulfate monohydrate