Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Codice prodotto. 15612320 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15612320 100 g Flacone in polietilene 100g
15632320 500 g Flacone in polietilene 500g
15622320 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15612320 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 233714100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-88-5
Formula molecolare H3NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 138.07
Numero MDL MFCD00149210
InChI Key JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
IUPAC Name sodium hydrate hydrogen sulfate
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bisulfate Monohydrate
Punto di fusione 58°C
Colore White
Quantità 100 g
Formula lineare NaHSO4 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 138.08g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Moist crystals
Densità 2.12g/cm3