Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Codice prodotto. 15632320 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15632320 500 g Flacone in polietilene 500g
15612320 100 g Flacone in polietilene 100g
15622320 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15632320 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 233714500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-88-5
Formula molecolare H3NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 138.07
Numero MDL MFCD00149210
InChI Key JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
IUPAC Name sodium hydrate hydrogen sulfate
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bisulfate Monohydrate
Punto di fusione 58°C
Colore White
Quantità 500 g
Formula lineare NaHSO4 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 138.08g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Moist crystals
Densità 2.12g/cm3