Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, puriss p.a., ≥99.0% (T), Solstice
Codice prodotto. 15686810 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15686810 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15686810 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 71657500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a.,≥99.0% (T)
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bisulfate monohydrate
CAS 10034-88-5
Quantità 500 g
Formula molecolare H3NaO5S
Formula lineare NaHSO4 · H2O
Numero MDL MFCD00149210
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
InChI Key JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC Name sodium;hydrogen sulfate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 138.07
PubChem CID 23673662
Peso formulazione 138.08g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)
Imballaggio Flacone in polietilene
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium bisulfate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydrogensulphate