Learn More
Sodium Bisulfite ACS AR Granular, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15538754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Poly
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15538754 2.5 kg Poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15538754 Fornitore Avantor Macron N. del fornitore 744806
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7631-90-5
Formula molecolare NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 103.05
Numero MDL MFCD00003530
InChI Key DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC Name sodium sulfite
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bisulfite
Forma fisica Granules
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 104.06
Percent Purity 59.2%
Grado ACS
Imballaggio Poly
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydrogen sulphite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulphite