Learn More
Sodium bisulfite, ACS reagent, powder
Codice prodotto. 10474511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10474511 1 kg Flacone in plastica 1kg
10697581 5 g Glass bottle 5g
10552072 100 g Flacone in plastica 100g
10140862 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10474511 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 419440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    214.00€ / 1kg
    Risparmia 14.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7631-90-5 | NaO3S | 103.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-90-5
Formula molecolare NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 103.05
Numero MDL MFCD00003530
InChI Key DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC Name sodium sulfite
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bisulfite
Punto di fusione 150.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.48
Densità 1.4800g/mL
Formula lineare NaHSO3
Fieser 01,1047; 11,487; 16,272
Indice di Merck 15, 8724
Informazioni di solubilità Solubility in water: 300g/L. Other solubilities: soluble in 2 parts boiling water, soluble in about 70 parts alcohol
Peso formulazione 104.06
Percent Purity ≥58.5% (SO2)
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium bisulfite
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.