Learn More
Sodium bisulfite, For ACS analysis, 67.1%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11457872 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11457872 500 g 500g
11447872 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11457872 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215257390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    117.60€ / 500g
    Risparmia 6.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 7631-90-5
Formula molecolare NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 103.05
Numero MDL MFCD00003530
InChI Key DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium bisulfite, sodium hydrogen sulfite, sodium bisulphite, sodium hydrogensulfite, sodium sulfhydrate, monosodium sulfite, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC Name sodium sulfite
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium bisulfite
Nota nome For ACS analysis
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Peso formulazione 104.7
Densità 1.326g/cm3 at 20°C