Learn More
Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5) |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-1 |
| Peso formulazione | 103.9544 |