Learn More
Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5), TRC
Codice prodotto. 30011069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011069 100 g 100g
30010486 25 g 25g
30005389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011069 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS614400100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-90-5
Formula molecolare NaHSO3
Molecular Weight (g/mol) 104.06
Sinonimo Sulfurous Acid Monosodium Salt, E 222, FR-62, Hydrogen Sodium Sulfite, Hydrogen Sulfite Sodium, Monosodium Sulfite, Sodium Acid Sulfite, Sodium Bisulfite, Sodium Bisulfite (NaHSO3), Sodium Bisulphite, Sodium Hydrogen Sulfite, Sodium Sulfite (NaHSO3);
IUPAC Name sodium;hydrogen sulfite
SMILES [Na+].OS(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-1
Peso formulazione 103.9544