Learn More
Sodium Borate, 10-Hydrate, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538144 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15538144 500 g Flacone in polietilene 500g
15548144 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15538144 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 357401
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 1303-96-4
Formula molecolare Na2B4O7·10H2O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Borate
Nota nome 10-Hydrate
Quantità 500 g
Peso formulazione 381.37
Grado NF
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.73kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM BORATE,10-HYDR
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate