Learn More
Sodium Borate, 10-Hydrate, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548144 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Unit Size:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
15548144 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15548144 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 357405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    568.71€
    451.52€ / 2.5kg
    Risparmia 117.19€
    20% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2027
CAS: 1303-96-4 | Formula: Na2B4O7·10H2O | Weight: 381.37 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 1303-96-4
Formula molecolare Na2B4O7·10H2O
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Borate
Nota nome 10-Hydrate
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.73kg
Peso formulazione 381.37
Percent Purity 101.6%
Grado NF
compliance-icons
Product Identifier
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate