Learn More
Sodium Borate ACS AR Granular, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15548754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15548754 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15548754 Fornitore Avantor Macron N. del fornitore 745706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.19€
    436.37€ / 2.5kg
    Risparmia 123.82€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Materiale o nome chimico Sodium Borate
Nota nome 10-Hydrate
CAS 1303-96-4
Forma fisica Granules
Quantità 2.5 kg
Formula molecolare Na2B4O7·10H2O
Peso formulazione 381.37
Grado ACS
Imballaggio Poly
compliance-icons
Produktidentifikator
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Faresætning
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Sikkerhedssætning
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate