Learn More
Sodium Borate Decahydrate, 99.5-102.0%, (Crystalline/ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11434642 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11434642 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11434642 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219143605
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Borate Decahydrate
CAS 1303-96-4
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5-102.0%
Formula molecolare Na2B4O7 · 10H2O
Peso formulazione 381.37
Grado Reagente ACS