Learn More
Sodium Borate Decahydrate ACS MP Biomedicals
Codice prodotto. 11424642 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11424642 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11424642 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219143601
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Borate
Nota nome Decahydrate
CAS 1303-96-4
Quantità 1 kg
Densità 2.367 g/mL
Formula molecolare B4Na2O7·10H2O
Sinonimo Sodium Tetraborate, Borax, Fused
Peso formulazione 381.37
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • borato di sodio decaidrato, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .