Learn More
Sodium borohydride, 0.5M solution in diglyme, AcroSeal™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Sodium borohydride |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 0.5M Solution in Diglyme |
| CAS | 16940-66-2, 111-96-6 |
| Concentrazione | 0.45 to 0.55M |
| Densità | 0.9450g/mL |
| Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
| Gravità specifica | 0.945 |
| Formula molecolare | BH4Na |
| Formula lineare | NaBH4 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium borohydride, 0.5 M solution in diglyme
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.