Learn More
Sodium borohydride, 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
Codice prodotto. 10310424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10310424 100 mL Flacone in plastica 100mL
10248893 250 mL Flacone in plastica 250mL
10413205 1 L Flacone in plastica 1L
11360836 2.5 L Flacone in plastica 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10310424 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    30.00€ / 100mL
    Risparmia 0.90€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 130.0°C to 135.0°C
Materiale o nome chimico Sodium borohydride
Nota nome 12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula molecolare BH4Na
Formula lineare NaBH4
Numero MDL MFCD00003518
Indice di Merck 15, 8727
Sinonimo Sodium tetrahydroborate, SBH
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
IUPAC Name sodium boranuide
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Peso formulazione 37.82
Percent Purity 11 to 13%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.4
Densità 1.4000g/mL