Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium borohydride |
| Punto di fusione | 360.0°C |
| Nota nome | 7/16 in., 98% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Pellets |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (NaBH4) |
| Densità | 1.07 |
| Formula lineare | NaBH4 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium borohydride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H301-Tossico se ingerito.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.