Learn More
Sodium borohydride, 99%, (VenPureTM SF granules), granules
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium borohydride |
| Punto di fusione | 360.0°C |
| Forma fisica | Granules |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Hydrogen evolution) |
| Formula lineare | NaBH4 |
| Indice di Merck | 15,8727 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents |
| Peso formulazione | 37.83 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium borohydride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H301-Tossico se ingerito.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.