Learn More
Sodium borohydride, 99%, (VenPureTM SF granules), granules
Codice prodotto. 13294959 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13294959 100 g Flacone in plastica 100g
13246339 500 g Flacone in plastica 500g
13216339 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
13276339 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13294959 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448501000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16940-66-2 ∣ BH4Na ∣ 37.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16940-66-2
Formula molecolare BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Numero MDL MFCD00003518
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Sodium tetrahydroborate, SBH
IUPAC Name sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium borohydride
Punto di fusione 360.0°C
Forma fisica Granules
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Hydrogen evolution)
Formula lineare NaBH4
Indice di Merck 15,8727
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
Peso formulazione 37.83
Percent Purity 99%
Grado Ungraded
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium borohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.