Learn More
Sodio boroidruro, grado tecnico, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10703621 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10703621 100 g 100g
10409190 10 g 10g
10599010 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10703621 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/2560/48
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 16940-66-2
Formula molecolare BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Numero MDL MFCD00003518
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Specifica
Punto di fusione 360°C
Colore White
pH 11
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 100 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Peso formulazione 37.83g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium borohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.