Learn More
Sodium Borohydride, TRC
Codice prodotto. 30006794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006794 100 g 100g
30005947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30006794 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS614900100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16940-66-2
Formula molecolare BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
Sinonimo Tetrahydroborate(1-) Sodium, Borol, Colorstrip 2000, Hidkitex DF, Hydrifin, Sodium Borohydrate, Sodium Borohydride, Sodium Borohydride, NaBH4, Sodium Hydroborate, Sodium Tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate, Sodium Tetrahydroborate(1-), VenMet
IUPAC Name sodium;boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Borohydride
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Peso formulazione 38.0304