Learn More
Sodium Borohydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Borohydride |
| CAS | 16940-66-2 |
| Quantità | 250 g |
| Formula molecolare | BH4Na |
| Sinonimo | Tetrahydroborate(1-) Sodium, Borol, Colorstrip 2000, Hidkitex DF, Hydrifin, Sodium Borohydrate, Sodium Borohydride, Sodium Borohydride, NaBH4, Sodium Hydroborate, Sodium Tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate, Sodium Tetrahydroborate(1-), VenMet |
| InChI Formula | InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [BH4-].[Na+] |
| IUPAC Name | sodium;boranuide |
| Molecular Weight (g/mol) | 37.83 |
| Peso formulazione | 38.0304 |