Learn More
Sodium borohydride, (VenPureTM solution), 12% aq. solution
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 130.0°C to 135.0°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium borohydride |
| Nota nome | VenPure™ solution, 12% aq. solution |
| CAS | 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Gravità specifica | 1.4 |
| Densità | 1.4000g/mL |
| Formula molecolare | BH4Na |
| Vedi altri risultati |