Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium bromate |
| Punto di fusione | 381.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 3.33 |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Densità | 3.3300g/mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium bromate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.