Learn More
Sodium Bromate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10419380 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10419380 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10419380 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/2600/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 381°C
CAS 7789-38-0
Colore White
pH 7
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare BrNaO3
Numero MDL 3476
Sinonimo sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
InChI Key XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[Na+]
IUPAC Name sodium;bromate
Molecular Weight (g/mol) 150.891
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
Peso formulazione 150.9g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium bromate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.