Learn More
Sodium Bromate, Solstice
Codice prodotto. 15610580 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15610580 25 kg 25kg
15600580 250 g 250g
15690570 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15610580 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 0215125KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-38-0
Formula molecolare BrNaO3
Molecular Weight (g/mol) 150.891
Numero MDL MFCD00003476
InChI Key XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
IUPAC Name sodium;bromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Bromate
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 kg
Formula lineare NaBrO3
Numero UN 1494
Peso formulazione 150.89g/mol
Percent Purity ≥99%
Densità 3.339g/mL at 25°C