Learn More
Sodium Bromate, TRC
Codice prodotto. 30414770
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414770 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414770 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS96008050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium Bromate
CAS 7789-38-0
Quantità 50 g
Formula molecolare NaBrO3
InChI Formula InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]Br(=O)=O
IUPAC Name sodium;bromate
Molecular Weight (g/mol) 150.89
Peso formulazione 149.8929