Learn More
Sodium bromide, 97%
Codice prodotto. 11361569
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11361569
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014037.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Sodium bromide is used in the preparation of bromides and as a source of bromide ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-15-6
Formula molecolare BrNa
Molecular Weight (g/mol) 102.89
Numero MDL MFCD00003475
InChI Key JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC Name sodium bromide
SMILES [Na+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1390°C
Materiale o nome chimico Sodium bromide
Punto di fusione 755°C
Forma fisica Granules
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol
Peso formulazione 102.89
Indice di rifrazione 1.6412
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.203 g/mL