Specifica
| Punti di ebollizione | 1390.0°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium bromide |
| Punto di fusione | 755.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | White |
| pH | 5 to 8.8 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% min. (Argentometry) |
| Formula lineare | NaBr |
| Vedi altri risultati |