Learn More
Sodium bromide, ACS, 99.0% min
Codice prodotto. 11387908
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11387908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036444.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
It is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-15-6
Formula molecolare BrNa
Molecular Weight (g/mol) 102.89
Numero MDL MFCD00003475
InChI Key JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1390°C
Materiale o nome chimico Sodium bromide
Punto di fusione 755°C
Nota nome For analysis ACS
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.0%
Indice di Merck 14,8594
Informazioni di solubilità Soluble in water,soluble in alcohol.
IUPAC Name sodium;bromide
Peso formulazione 102.89
Percent Purity ≤99.0%
Grado ACS
Indice di rifrazione 1.6412
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.203 g/mL