Learn More
Sodium Bromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10713621 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 g
3 kg
missing translation for 'unitSize'
3kg
500g
Product Code. 10713621
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical S/2640/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Sodium Bromide, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-15-6
Formula molecolare BrNa
Molecular Weight (g/mol) 102.89
Numero MDL MFCD00003475
InChI Key JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Specifications
Punti di ebollizione 1390°C
Punto di fusione 755°C
Colore Bianco
pH 5 to 8.8
Forma fisica Solido in polvere
Quantità 500 g
IUPAC Name sodio; bromuro
Peso formulazione 102.89g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica