Learn More
Sodium Bromide, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15690560 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15690560
Marca: Honeywell-Fluka 021191KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-15-6
Formula molecolare BrNa
Molecular Weight (g/mol) 102.89
Numero MDL MFCD00003475
InChI Key JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bromide
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP,USP
Quantità 1 kg
Formula lineare NaBr
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name sodium;bromide
Peso formulazione 102.89g/mol
Percent Purity 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in plastica
Pressione del vapore 1mmHg (806°C)
Identificativo prodotto
  • Sodium bromide