Learn More
Sodium butyrate, 98+%
Codice prodotto. 11423980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423980 5 g 5g
11438943 100 g 100g
11448943 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423980 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11079.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone ac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-54-7
Formula molecolare C4H7NaO2
Molecular Weight (g/mol) 110.09
Numero MDL MFCD00002816
InChI Key MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Spécification
Materiale o nome chimico Sodium butyrate
Punto di fusione >300°C
Formula lineare CH3(CH2)2CO2Na
Quantità 5 g
Beilstein 3629439
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether.
IUPAC Name sodium butanoate
Peso formulazione 110.09
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium butyrate
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, sodium salt
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.