Learn More
Sodium butyrate, 98+%
Description
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
Solubility
Soluble in water, dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium butyrate |
| Punto di fusione | >300°C |
| Intervallo percentuale saggio | >98% |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 3629439 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether. |
| IUPAC Name | sodium;butanoate |
| Peso formulazione | 110.09 |
Safety and Handling
- Sodium butyrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, sodium salt