Learn More
Sodium butyrate, 98+%
Codice prodotto. 11448943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11448943 500 g 500g
11423980 5 g 5g
11438943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11448943 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11079.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
Solubility
Soluble in water, dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-54-7
Formula molecolare C4H7NaO2
Molecular Weight (g/mol) 110.09
Numero MDL MFCD00002816
InChI Key MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium butyrate
Punto di fusione >300°C
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 500 g
Beilstein 3629439
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether.
IUPAC Name sodium butanoate
Peso formulazione 110.09
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium butyrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, sodium salt