Learn More
Sodium Butyrate, TRC
Codice prodotto. 30137668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137668 50 g 50g
30137321 100 g 100g
30006865 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137668 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS61517550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156-54-7
Formula molecolare C4 H7 O2 . Na
Molecular Weight (g/mol) 110.09
Sinonimo Butanoic acid, sodium salt (1:1), Butanoic acid, sodium salt (9CI), Butyric acid, sodium salt (6CI,8CI), Adimix, Butyrate sodium, Gustor XXI B 70, Sodium butanoate, Sodium butyrate, Sodium n-butyrate, Sodium propanecarboxylate
IUPAC Name sodium;butanoate
SMILES [Na+].CCCC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Butyrate
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Peso formulazione 110.0344