Learn More
Sodium cacodylate, 0.1M buffer soln., pH 6.5
Codice prodotto. 15453149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15453149 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15453149 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60367.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 6131-99-3214.024 g/mol
Sodium cacodylate, is used as an arsenate compound for proteomics research. It is used as a buffer in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium cacodylate, is used as an arsenate compound for proteomics research. It is used as a buffer in electron microscopy.
Solubility
Soluble in water (∼100 g/L) at 20°C, ethanol (400 mg/mL), and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Moisture sensitive. Keep away from strong oxidizing agents, strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6131-99-3
Molecular Weight (g/mol) 214.024
Specifica
Concentrazione 0.1M buffer soln.
pH 6.5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cacodylate, 0.1M buffer solution, pH 6.5
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Arsenate, dimethyl,sodium, Hydrochloricacid