Learn More
Sodium Caprate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11433026 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11433026 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11433026 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0522169405
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Caprate
CAS 1002-62-6
Formula molecolare C10H19NaO2
Numero MDL MFCD00066453
Quantità 5 g
Sinonimo sodium decanoate, sodium caprate, decanoic acid, sodium salt, decanoic acid sodium salt, sodium caprinate, capric acid sodium salt, sodium-n-decanoate, sodium decanoic acid, capric acid, sodium salt, caprinic acid sodium salt
InChI Key FIWQZURFGYXCEO-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCC([O-])=O
IUPAC Name sodium decanoate
Molecular Weight (g/mol) 194.25
PubChem CID 4457968