Learn More
Sodium caprylate, 98%
Codice prodotto. 10418302 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10418302 100 g 100g
10419262 500 g 500g
10617164 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10418302 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334601000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1984-06-1
Formula molecolare C8H15NaO2
Molecular Weight (g/mol) 166.2
Numero MDL MFCD00058511
InChI Key BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, natrium octanoat, caprylic acid sodium salt, octanoic acid sodium salt, octanoic acid, sodium salt 1:1, unii-9xtm81vk2b
PubChem CID 23664772
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium caprylate
Nota nome 98%
Punto di fusione >225°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 166.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium caprylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.