Learn More
Sodium carbonate, 99.5%, extra pure, anhydrous
Codice prodotto. 10237353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10237353 10 kg Plastic Drum 10kg
10245170 1 kg Flacone in plastica 1kg
10143410 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10237353 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123670100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    248.00€ / 10kg
    Risparmia 17.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Materiale adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1600.0°C
Materiale o nome chimico Sodium carbonate
Punto di fusione 851.0°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Fine Granular Powder
Quantità 10 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare Na2CO3
Indice di Merck 15, 8731
Informazioni di solubilità Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
IUPAC Name disodio; carbonato
Peso formulazione 105.99
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrapuro
Perdita all'essiccatura 1% max. (300°C, 2 hrs)
Imballaggio Plastic Drum
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate