Specifica
| Punti di ebollizione | 1600.0°C |
| Materiale o nome chimico | Sodium carbonate |
| Punto di fusione | 851.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fine Granular Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (285°C) |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | Na2CO3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium carbonate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.