Learn More
Sodium Carbonate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10548070 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10548070 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
10264540 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10518260 2.5 kg Recipiente per polveri in plastica 2.50kg
10498030 5 kg Fusto in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10548070 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/2920/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Sodium Carbonate Anhydrous, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1600°C
Punto di fusione 854°C
Colore White
pH 11.3
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
IUPAC Name disodio; carbonato
Peso formulazione 105.99g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica